Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,0
Descripción
Sodium phosphate is widely used as a reagent with high buffering capacity for molecular biology, biochemistry, and chromatography
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El fosfato de sodio se utiliza ampliamente como reactivo con una alta capacidad de amortiguación para la biología molecular, la bioquímica y la cromatografía.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate buffer soln. |
Concentración | 0.2 M |
pH | 7.0 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 L |
Número MDL | MFCD00146206 |
Información de solubilidad | Fully miscible. |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
N15L503 | Certificado de análisis | 05/02/2025 | J63482.K2,J63482.AP |
Z14K561 | Certificado de análisis | 06/12/2024 | J63482.K2,J63482.AP |
U25K543 | Certificado de análisis | 11/09/2024 | J63482.K2,J63482.AP |
U25K542 | Certificado de análisis | 11/09/2024 | J63482.K2,J63482.AP |
P28K533 | Certificado de análisis | 07/05/2024 | J63482.K2,J63482.AP |