Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,0
Código de producto. 15425709
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. 15425709
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63482.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Sodium phosphate is widely used as a reagent with high buffering capacity for molecular biology, biochemistry, and chromatography
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de sodio se utiliza ampliamente como reactivo con una alta capacidad de amortiguación para la biología molecular, la bioquímica y la cromatografía.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 7.0
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Número MDL MFCD00146206
Información de solubilidad Fully miscible.