Learn More
Solución de hidróxido sódico 2M, pura, reactivo de banco, Fisher Chemical Código de producto.: 11432924
Solución de hidróxido sódico 2M, pura, reactivo de banco, Fisher Chemical
Código de producto. 11432924 Tienda Fisher Chemical Productos
25 L, Recipiente de plástico
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Código de producto. 11432924
Marca: Fisher Chemical J/7810/25
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL 3548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
pH 14
Color Incolora
Punto de ebullición 105°C
Punto de fusión -10°C
Cantidad 25 L
Envase Recipiente de plástico
Forma física Líquido
Título del producto
Solución de hidróxido sódico 2M, pura, reactivo de banco, Fisher Chemical >