Learn More
Solución de hidróxido sódico, 1 M, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
Concentración | 1mol/L |
Cantidad | 1000 mL |
Forma física | Líquido |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
1130887 | Certificado de análisis | 03/07/2025 | VL 299 1000 |
1121355 | Certificado de análisis | 13/06/2025 | VL 299 1000 |
1117597 | Certificado de análisis | 02/06/2025 | VL 299 1000 |
1117313 | Certificado de análisis | 02/06/2025 | VL 299 1000 |
1112138 | Certificado de análisis | 22/05/2025 | VL 299 1000 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide 1M Volumetric Solution (VL 299)
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Solución de hidróxido sódico, 1 M, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido