Learn More
Hidróxido sódico, solución volumétrica 1N, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ Código de producto.: 15568344
Hidróxido sódico, solución volumétrica 1N, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15568344
4 L, Cubitainer, 4 litros
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Cubitainer
Frasco de boca estrecha de polietileno
Tamaño de la unidad:
4 litros
cada uno
Código de producto. 15568344
Marca: Avantor J.T.Baker 563503
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
Nombre de nota 1N Volumetric Solution
Cantidad 4 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Envase Cubitainer
Gravedad específica 1L = 1.05kg
Título del producto
Hidróxido sódico, solución volumétrica 1N, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >