Learn More
STE Buffer, Sodium Chloride-Tris-EDTA, 1X Solution, pH 8.0, Fisher BioReagents
39.06€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Chloride-Tris-EDTA Buffer |
---|---|
Nombre de nota | 1X, pH 8.0 |
CAS | 7647-14-5, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Punto de ebullición | 100°C |
Color | Sin designar |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10706844
|
Fisher BioReagents
BP2478-1 |
1 L | Frasco de polietileno Nalgene | N/A | ||||||
Descripción
STE buffer is suitable for biomolecular lab procedures.Especificaciones
Sodium Chloride-Tris-EDTA Buffer | |
7647-14-5, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
Sin designar | |
Líquido | |
Filtrado a través de un filtro de 5 micras. |
1X, pH 8.0 | |
100°C | |
8 | |
Sin ADNasa | |
Protease free |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : RT
Nombre del producto
- Sodium chloride-tris-EDTA (STE) 1x buffer, pH 8.0
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
STE Buffer, Sodium Chloride-Tris-EDTA, 1X Solution, pH 8.0, Fisher BioReagents