Learn More
STE Buffer, Sodium Chloride-Tris-EDTA, 1X Solution, pH 8.0, Fisher BioReagents
Código de producto. 10706844
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10706844 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 litro
1 options
Código de producto. 10706844
Marca: Fisher BioReagents BP24781
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución tampón 1X STE de Fisher BioReagents lista para su uso
  • Elimina la molestia de la dilución o esperar a que el polvo se disuelva
  • La solución 1X contiene 10 mM de tris, 1 mM de EDTA y 100 mM de NaCl
  • Filtrado a través de un filtro de 5 micras y esterilizado en autoclave
  • Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • El tampón STE se utiliza para los protocolos de extracción de ADN
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Chloride-Tris-EDTA Buffer
Nombre de nota 1X, pH 8.0
CAS 7647-14-5, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Punto de ebullición 100°C
Color Sin designar
pH 8
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 5 micras.
Envase Frasco de polietileno Nalgene
Proteasa Protease free
Sinónimo Saline Tris–EDTA, STE, TEN