Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bicarbonato sódico, solución de tampón de 1M, pH 9,0
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
72.00€ - 110.00€
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Fórmula molecular | CHNaO3 |
Peso molecular (g/mol) | 84.01 |
Número MDL | MFCD00003528 |
Clave InChI | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
Nombre IUPAC | sodio;carbonato de hidrógeno |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15442909
|
Thermo Scientific Chemicals
J60066.AK |
250 mL |
72.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15452909
|
Thermo Scientific Chemicals
J60066.AP |
500 mL |
110.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32139 | |
[Na+].OC([O-])=O |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
516892 | |
sodio;carbonato de hidrógeno |
Especificaciones
Sodium bicarbonate buffer soln. | |
Solución de tampón de 1 M | |
Líquida | |
MFCD00003528 | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 |
144-55-8 | |
9.0 | |
CHNaO3 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodio;carbonato de hidrógeno | |
516892 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes