Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bicarbonato sódico, solución de tampón de 1M, pH 9,0
Código de producto. 15442909
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442909 250 mL 250 ml
15452909 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15442909 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60066.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 1 M
pH 9.0
Forma física Líquida
Cantidad 250 mL