Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácida sódica, +99 %, para bioquímica
La azida sódica, número de CAS 26628-22-8, es la sal sódica de la azida de hidrógeno (ácido hidrazico).Este compuesto presenta actividades antibacterianas y mutagénicas.También puede inhibir la cadena respiratoria mitocondrial.
33.65€ - 306.00€
CAS | 26628-22-8 |
---|---|
Fórmula molecular | N3Na |
Peso molecular (g/mol) | 65.01 |
Clave InChI | PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german |
PubChem CID | 33557 |
ChEBI | CHEBI:278547 |
Nombre IUPAC | sódica; azida |
SMILES | [N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12695107
|
Thermo Scientific Chemicals
447810250 |
25 g |
33.65€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12605117
|
Thermo Scientific Chemicals
447811000 |
100 g |
93.15€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12615117
|
Thermo Scientific Chemicals
447815000 |
500 g |
306.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para transferencia de diazo/acidaciónIdentificadores de productos químicos
26628-22-8 | |
65.01 | |
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german | |
CHEBI:278547 | |
[N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
N3Na | |
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N | |
33557 | |
sódica; azida |
Especificaciones
300.0°C | |
275.0°C | |
99% min. (Argentometry) | |
NaN3 | |
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german | |
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N | |
sódica; azida | |
33557 | |
65.01 | |
Bioquímica | |
1.85 |
Sodium azide | |
26628-22-8 | |
N3Na | |
15,8717 | |
Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether | |
[N-]=[N+]=[N-].[Na+] | |
65.01 | |
CHEBI:278547 | |
≥99% | |
Frasco de plástico | |
1.8500g/mL |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Mortal en caso de inhalación.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
Enjuagarse la boca.
Utilizar guantes, ropa de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona suavemente con abundante agua y jabón.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 247-852-1
- Sodium azide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.