Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácida sódica, +99 %, para bioquímica
Código de producto. 12605117 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12605117 100 g 100 GR
12695107 25 g 25 GR
12615117 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12605117 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 447811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.40€
    84.65€ / 100 g
    Ahorro 12.75€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
La azida sódica, número de CAS 26628-22-8, es la sal sódica de la azida de hidrógeno (ácido hidrazico).Este compuesto presenta actividades antibacterianas y mutagénicas.También puede inhibir la cadena respiratoria mitocondrial.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para transferencia de diazo/acidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26628-22-8
Fórmula molecular N3Na
Peso molecular (g/mol) 65.01
Clave InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
Nombre IUPAC sódica; azida
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 300.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium azide
Punto de fusión 275.0°C
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.85
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Densidad 1.8500g/mL
Fórmula lineal NaN3
Índice Merck 15,8717
Información de solubilidad Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.01
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium azide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.