Learn More
Sodio para AAS en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12943305
Sodio para AAS en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7083703 Tienda Fisher Chemical Productos
100 mL, Frasco, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 12943305
Marca: Fisher Chemical B 235 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7440-23-5
Fórmula molecular Na
Peso molecular (g/mol) 22.99
Número MDL MFCD00085307
Clave InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Nombre IUPAC sodio
SMILES [Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L ±0.002 g/L
Tipo Solución estándar de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica
Solvent or Matrix H2O
Cantidad 100 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1106125 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/05/2025 Código de productoB 235 100
Título del producto
Sodio para AAS en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >