Learn More
Sodio para AAS 1 g/l matriz Cl, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12943185 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12943185 100 mL 100 ml
12953185 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12943185 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B 035 100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7440-23-5
Fórmula molecular Na
Peso molecular (g/mol) 22.99
Número MDL MFCD00085307
Clave InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Nombre IUPAC sodio
SMILES [Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L ±0,002 g/L
Tipo Solución estándar de elemento único de llama
Solvent or Matrix Cloruro de hidrógeno
Cantidad 100 mL