Learn More
DWK Life Sciences Tubo de vidrio sodocálcico Kimble Chase™
Lleve a cabo actividades de investigación y experimentación con este tubo de vidrio sodocálcico. Este tubo de ensayo básico tiene una base redonda con el extremo abierto y un tapón.
Marca:  DWK Life Sciences F40452200B0W2
84.00 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11862383
  • 93.30€ / paquete de 200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Descripción
  • Reutilizable
  • Paquete de 200
  • Vidrio sodocálcico transparente
  • Con tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
45 mm
Paquete de 200
22 mm
Tubo de ensayo
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Tubo de vidrio sodocálcico Kimble Chase™ > Dimensiones: 22 x 45 mm