Learn More
DWK Life Sciences Tubo de vidrio sodocálcico Kimble Chase™
Description
- Reutilizable
- Paquete de 200
- Vidrio sodocálcico transparente
- Con tapón
Spécification
Spécification
| Longitud (métrico) | 40 mm |
| Envase | Paquete de 200 |
| Diámetro (métrico) | 19 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?