Learn More
DWK Life Sciences Tubo de vidrio sodocálcico Kimble Chase™
Lleve a cabo actividades de investigación y experimentación con este tubo de vidrio sodocálcico. Este tubo de ensayo básico tiene una base redonda con el extremo abierto y un tapón.
Marca:  DWK Life Sciences F40803000E0X2
138.70 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11832393
  • 146.00€ / paquete de 200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Descripción
  • Reutilizable
  • Paquete de 200
  • Vidrio sodocálcico transparente
  • Con tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
80 mm
Paquete de 200
30 mm
Tubo de ensayo
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Tubo de vidrio sodocálcico Kimble Chase™ > Dimensiones: 30 x 80 mm