Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo sin reborde con pared media de vidrio sodocálcico
Fabricado con vidrio sodocálcico y construido con paredes medias. Los tubos de ensayo sin reborde con pared media de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ son ideales para tareas de mezcla y laboratorio generales.
17.29€ - 33.51€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico |
Con reborde | No |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11902198
|
Fisherbrand™
|
16mm | 125 mm |
33.51€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11992188
|
Fisherbrand™
|
12mm | 75 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11972178
|
Fisherbrand™
|
24 mm | 150mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Características: paredes de medio sin borde
- Utilizar para rendimiento bacteriológico
- Conforme a: ISO 4142
Especificaciones
ISO 4142 | |
Vidrio sodocálcico | |
No |