Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo sin reborde con pared media de vidrio sodocálcico
Fabricado con vidrio sodocálcico y construido con paredes medias. Los tubos de ensayo sin reborde con pared media de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ son ideales para tareas de mezcla y laboratorio generales.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.66740kg
Descripción
- Características: Paredes medias sin borde
- Utilizar para: rendimiento bacteriológico
- Cumple las normas ISO 4142
Especificaciones
12mm | |
75 mm | |
100 paquetes |
ISO 4142 | |
Vidrio sodocálcico | |
No |