Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo sin reborde con pared media de vidrio sodocálcico
Código de producto. 11902198 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12mm
16mm
24 mm
Longitud (métrico):
75 mm
125 mm
150mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11902198 16mm 125 mm paquete de 100
11992188 12mm 75 mm paquete de 100
11972178 24 mm 150mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11902198
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Fabricados con vidrio sodocálcico y con paredes medias. Los tubos de ensayo sin reborde con pared media de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ son ideales para tareas de mezcla y laboratorio generales.
  • Características: paredes de resistencia media sin borde
  • Para uso en: rendimiento bacteriológico
  • Conforme a: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Longitud (métrico) 125 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 100/Paq.
Con reborde No
Diámetro (métrico) 16mm