Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo sin reborde con pared media de vidrio sodocálcico
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Características: paredes de resistencia media sin borde
- Para uso en: rendimiento bacteriológico
- Conforme a: ISO 4142
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
| Longitud (métrico) | 150mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Con reborde | No |
| Diámetro (métrico) | 24 mm |