Learn More
Fisherbrand™ Recipientes seguros, a prueba de manipulación
Los recipientes seguros a presión y a prueba de manipulación Fisherbrand™ son recipientes de polipropileno de cuello ancho adecuados para pastillas y polvo.
141.00€
Especificaciones
Closure Included | No |
---|---|
Material del cierre | Polietileno |
Tipo de tapón | A prueba de manipulación |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Etiqueta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Etiqueta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15549114
|
Fisherbrand™
P205/10 |
100 mL | 54 mm (superior) | 62 mm | Área: 41 x 68mm |
141.00€
paquete de 360 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Recipientes de cuello ancho adecuados para pastillas y polvo
- Los tapones de polietileno tienen una tira desprendible para una confirmación visual inmediata de la integridad del producto
- Adecuado para serigrafía, impresión offset en seco en hasta 4 colores y barniz transparente
- Solo se suministra en cantidades estándar de cartón
Especificaciones
No | |
Polietileno | |
A prueba de manipulación | |
Blanco |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Recipientes seguros, a prueba de manipulación