Learn More
Fisherbrand™ Recipientes seguros, a prueba de manipulación
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Diámetro (métrico):
54 mm (superior)
Altura (métrico):
62 mm
Etiqueta:
Área: 41 x 68mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 360
Descripción
- Recipientes de cuello ancho adecuados para pastillas y polvo
- Los tapones de polietileno tienen una tira desprendible para una confirmación visual inmediata de la integridad del producto; los tapones (P605/10) se venden por separado
- Adecuado para serigrafía, impresión offset en seco en hasta 4 colores y barniz transparente
- Solo se suministra en cantidades estándar de cartón
Especificaciones
Especificaciones
| Closure Included | No |
| Material | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | A prueba de manipulación |
| Color | Blanco |
| Diámetro (métrico) | 54 mm (superior) |
| Altura (métrico) | 62 mm |
| Etiqueta | Área: 41 x 68mm |
| N.° por paquete | 360/Paq. |