Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta antideslizante, resistente y fina
Material de alta fricción, resistente texturizado fino y antideslizante.El lado inverso está recubierto con un adhesivo sensible a la presión protegido por un revestimiento extraíble.Para zonas de tráfico mojado y descalzo.
388.00€ - 468.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico |
---|---|
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Para zonas de tráfico mojadas, descalzo |
Longitud (imperial) | 60 ft |
Longitud (métrico) | 18,3 m |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17108760
|
3M™ Safety-Walk™
7100139049 |
25 mm |
388.00€
4 rollos |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17168550
|
3M™ Safety-Walk™
7000001996 |
51 mm | N/A | |||||||
Descripción
- Superficie antideslizante de textura fina y uso ligero
- El respaldo adhesivo sensible a la presión proporciona una mayor seguridad
- La instalación es tan sencilla como la de la prensa
- El adhesivo resistente al agua de alto rendimiento es ideal para condiciones húmedas
- Diseñado para zonas de tráfico descalzo
- Disponible en blanco o transparente, en una gran variedad de tamaños
Especificaciones
Acrílico | |
Para zonas de tráfico mojadas, descalzo | |
18,3 m |
Transparente | |
60 ft | |
4 paquete |