Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta antideslizante, resistente y fina
Descripción
- Superficie antideslizante de textura fina y uso ligero
- El respaldo adhesivo sensible a la presión proporciona una mayor seguridad
- La instalación es tan sencilla como la de la prensa
- El adhesivo resistente al agua de alto rendimiento es ideal para condiciones húmedas
- Diseñado para zonas de tráfico descalzo
- Disponible en blanco o transparente, en una gran variedad de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 18,3 m x 25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para zonas de tráfico mojadas, descalzo |
| Longitud (imperial) | 60 ft |
| Longitud (métrico) | 18,3 m |
| Cantidad de embalaje | 4 paquete |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Anchura (métrico) | 25 mm |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Transparente |
| Tipo | Cinta para suelo |