Learn More
Epredia™ Archivador de portaobjetos y bloques
Forme un sistema de archivo integrado con los archivadores de portaobjetos y bloques apilables Epredia™, fabricados en acero y con acabado de pintura a prueba de disolventes.
Marca: Epredia™ 161302
Descripción
Forme un sistema de archivo integrado con los archivadores de portaobjetos y bloques apilables Thermo Scientific™, fabricados en acero y con acabado de pintura a prueba de disolventes.
Características
- Estructura de acero.
- Pintura a prueba de disolventes.
- Partes superior e inferior selladas para asegurar un almacenamiento sin polvo.
- Base universal de metal negro para la caja de seguridad de portaobjetos y el banco de bloques.
- Base con ruedas opcional con capacidad para un máximo de diez cajas de seguridad de portaobjetos.
Caja de seguridad de portaobjetos
- Contiene catorce cajones.
- Capacidad total para 6000 portaobjetos para microscopio.
- Dimensiones: 480 x 480 x 130 mm (18,9 x 18,9 x 5,1 pulg).
Banco de bloques
- Contiene ocho cajones.
- Capacidad total para aproximadamente 3000 bloques.
- Dimensiones: 480 x 480 x 275 mm (18,9 x 18,9 x 10,8 pulg).
Información para pedidos:
Los divisores de espuma para cajones de portaobjetos (n.° de cat. B1000152) están disponibles en paquetes de 12.
Información de órdenes
Note: For a complete set, order a plinth (universal or wheeled), a block bank (choice of colors) and a slide safe (choice of colors).
Especificaciones
Slide Safe | |
6000 Slides | |
480 mm | |
480 mm | |
130 mm |
Gris | |
18.9 in. | |
18.9 in. | |
5.1 in. |