Learn More
Epredia™ Archivador de portaobjetos y bloques
Tienda Epredia ProductosDescripción
Forme un sistema de archivo integrado con los archivadores de portaobjetos y bloques apilables Thermo Scientific™, fabricados en acero y con acabado de pintura a prueba de disolventes.
Características
- Estructura de acero.
- Pintura a prueba de disolventes.
- Partes superior e inferior selladas para asegurar un almacenamiento sin polvo.
- Base universal de metal negro para la caja de seguridad de portaobjetos y el banco de bloques.
- Base con ruedas opcional con capacidad para un máximo de diez cajas de seguridad de portaobjetos.
Caja de seguridad de portaobjetos
- Contiene catorce cajones.
- Capacidad total para 6000 portaobjetos para microscopio.
- Dimensiones: 480 x 480 x 130 mm (18,9 x 18,9 x 5,1 pulg).
Banco de bloques
- Contiene ocho cajones.
- Capacidad total para aproximadamente 3000 bloques.
- Dimensiones: 480 x 480 x 275 mm (18,9 x 18,9 x 10,8 pulg).
Información para pedidos:
Los divisores de espuma para cajones de portaobjetos (n.° de cat. B1000152) están disponibles en paquetes de 12.
Información de órdenes
Note: For a complete set, order a plinth (universal or wheeled), a block bank (choice of colors) and a slide safe (choice of colors).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Banco de bloques |
| Color | Gris |
| Admite | 3000 Blocks |
| Fondo (imperial) | 18.9 in. |
| Fondo (métrico) | 480 mm |
| Altura (imperial) | 18.9 in. |
| Altura (métrico) | 480 mm |
| Anchura (imperial) | 10.8 in. |
| Anchura (métrico) | 275 mm |