Learn More
SLFN5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA5121601
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17792994
  • 453.00€ / 100 microlitros
Descripción
SLFN5 may have a role in hematopoietic cell differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
SLFN5
Polyclonal
Unconjugated
SLFN5
Schlafen family member 5; SLFN5
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
162394
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300
Q08AF3
SLFN5
Asp658-Val891
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SLFN5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated