Learn More
Invitrogen™ SLFN5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
212.00€ - 462.00€
Especificaciones
| Antígeno | SLFN5 |
|---|---|
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17703004
|
Invitrogen™
PA5121602 |
20 μL |
212.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17792994
![]() |
Invitrogen™
PA5121601 |
100 μL |
462.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SLFN5 may have a role in hematopoietic cell differentiation.Especificaciones
| SLFN5 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q08AF3 | |
| 162394 | |
| Asp658-Val891 with N-terminal His Tag. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| SLFN5 |
| 0.5 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| Schlafen family member 5; SLFN5 | |
| SLFN5 | |
| IgG | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| Antibody |