Learn More
Abnova™ SLC1A7 Recombinant Protein Código de producto.: 16160772
Abnova™ SLC1A7 Recombinant Protein
Código de producto. p-3722027
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16160772
Marca: Abnova™ H00006512P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH00651
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 6512
Peso molecular 43.12
Nombre SLC1A7 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MVPHAILARGRDVCRRNGLLILSVLSVIVGCLLGFFLRTRRLSPQEISYFQFPGELLMRMLKMMILPLVVSSLMSGLASLDAKTSSRLGVLTVAYYLWTTFMAVIVGIFMVSIIHPGSAAQKETTEQSGKPIMSSADALLDLIRQKEESWRNGPKGPG
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen AAAT/EAAT5/FLJ36602
Nombre común SLC1A7
Símbolo de gen SLC1A7
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution
Título del producto
Abnova™ SLC1A7 Recombinant Protein >