Learn More
SLAIN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | SLAIN2 |
---|---|
Concentración | 0.31 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16832334
|
Proteintech
13908-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16822334
|
Proteintech
13908-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SLAIN2 is closely related to SLAIN1, a novel stem cell protein that is expressed at the stem cell and epiblast stages. Unlike SLAIN1, SLAIN2 is widely expressed and is thought to play a role in regulating microtubule (MT) growth and organization. SLAIN2 binds to end-binding proteins (EBs), cytoplasmic linker proteins (CLIPs) such as CLIP170, CLIP-associated proteins, and interacts with the MT polymerase ch-TOG. Depletion of SLAIN2 using RNAi led to disorganization of the radial MT array, indicating its importance in the regulation of MT growth and organization.Especificaciones
SLAIN2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8CI08, Q9P270 | |
305310, 57606, 75991 | |
SLAIN2 Fusion Protein Ag4888 | |
Primary | |
-20°C | |
SLAIN2 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1458, SLAIN motif family, member 2, SLAIN2 | |
SLAIN2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
SLAIN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech