Learn More
Notrax Sky Trax™: experiencia ergonómica extraordinaria, gris
Alfombrilla industrial antifatiga de alta resistencia. Superficie superior laminada resistente con patrón ergonómico de burbujas para mayor comodidad mientras está de pie. Dorso antideslizante RedStop™ que evita que la alfombrilla cambie.
162.00€ - 788.00€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Material | PVC en base de vinilo microcelular |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17762268
|
Notrax
782S0023GY |
91 x 60 cm |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17792268
|
Notrax
782S0035GY |
150 x 91 cm |
382.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17722278
|
Notrax
782S302MGY |
200 x 91 cm |
526.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17752278
|
Notrax
782S303MGY |
300 x 91 cm |
788.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17742258
|
Notrax
782C0024GY |
2194 x 60 cm | N/A | |||||||
17772258
|
Notrax
782C0036GY |
2194 x 91 cm | N/A | |||||||
17702268
|
Notrax
782C0048GY |
2194 x 122 cm | N/A | |||||||
17732268
|
Notrax
782C0060GY |
2194 x 152 cm | N/A | |||||||
Descripción
- Experiencia ergonómica extraordinaria en la que la comodidad, la durabilidad y la seguridad están unidas
- El Sky Trax™ está diseñado para aquellos que no están dispuestos a comprometerse en ninguno de estos criterios
- Beneficio ergonómico derivada de un diseño de burbuja exclusivo junto con una plataforma de trabajo de 19 mm de grosor
- Combinación de superficie superior de desgaste extra endurecido y una base de vinilo microcelular muy resistente para un máximo alivio de la fatiga
- Previene resbalones y favorece la libertad de movimiento; se ha probado R9 según DIN51130 y la norma BG BGR181
- Se incluye con el dorso antideslizante RedStop™ para evitar que las alfombrillas se puedan cambiar
- Bordes amarillos disponibles a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
- Bordes biselados en los cuatro lados para minimizar el riesgo de tropiezo
- Garantía de por vida sobre la tecnología de laminación Uni-Fusion™
Especificaciones
Gris | |
PVC en base de vinilo microcelular | |
Alfombrillas industriales y comerciales |