Learn More
Notrax Sky Trax™: experiencia ergonómica extraordinaria, gris
Descripción
- Experiencia ergonómica extraordinaria en la que la comodidad, la durabilidad y la seguridad están unidas
- El Sky Trax™ está diseñado para aquellos que no están dispuestos a comprometerse en ninguno de estos criterios
- Beneficio ergonómico derivada de un diseño de burbuja exclusivo junto con una plataforma de trabajo de 19 mm de grosor
- Combinación de superficie superior de desgaste extra endurecido y una base de vinilo microcelular muy resistente para un máximo alivio de la fatiga
- Previene resbalones y favorece la libertad de movimiento; se ha probado R9 según DIN51130 y la norma BG BGR181
- Se incluye con el dorso antideslizante RedStop™ para evitar que las alfombrillas se puedan cambiar
- Bordes amarillos disponibles a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
- Bordes biselados en los cuatro lados para minimizar el riesgo de tropiezo
- Garantía de por vida sobre la tecnología de laminación Uni-Fusion™
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 200 x 91 cm |
| Color | Gris |
| Longitud (imperial) | 6,6 ft |
| Longitud (métrico) | 200 cm |
| Material | PVC en base de vinilo microcelular |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 91 cm |