Learn More
Notrax Sky Trax™ Top-of-the-Line Ergonomic Experience, Black
Heavy duty industrial anti-fatigue mat. Tough laminated top surface with ergonomic bubble pattern for extra comfort while standing. RedStop™ slip-resistant backing that prevents the mat from shifting.
148.00€ - 731.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material | PVC en base de vinilo microcelular |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17742268
|
Notrax
782S0023BL |
91 cm | 60 cm |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17772268
|
Notrax
782S0035BL |
150 cm | 91 cm |
354.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17702278
|
Notrax
782S302MBL |
200 cm | 91 cm |
487.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17732278
|
Notrax
782S303MBL |
300 cm | 91 cm |
731.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17722258
|
Notrax
782C0024BL |
2194 cm | 60 cm |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17752258
|
Notrax
782C0036BL |
2194 cm | 91 cm |
271.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17782258
|
Notrax
782C0048BL |
2194 cm | 122 cm |
360.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17712268
|
Notrax
782C0060BL |
2194 cm | 152 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Top-of-the-line ergonomic experience where comfort, durability, and safety are united
- The Sky Trax™ is designed for those who are not willing to compromise in any of these criteria
- Ergonomic benefit derived from unique bubble design coupled with 19 mm thick worker platform
- Combination of extra hard wearing top surface and a very resilient microcellular vinyl base for maximum fatigue relief
- Favors slip resistance and freedom of movement; tested R9 according to DIN51130 and BG-rule BGR181
- Featured with RedStop™ slip-resistant backing to prevent mats from shifting
- Available yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
- Bevelled edges on all four sides to minimize the risk of tripping
- Lifetime warranty on Uni-Fusion™ lamination technology
Especificaciones
Negro | |
PVC en base de vinilo microcelular | |
Alfombrillas industriales y comerciales |