Learn More
Notrax Sky Trax™ Top-of-the-Line Ergonomic Experience, Black
Heavy duty industrial anti-fatigue mat. Tough laminated top surface with ergonomic bubble pattern for extra comfort while standing. RedStop™ slip-resistant backing that prevents the mat from shifting.
Marca: Notrax 782S302MBL
Detalles adicionales : Peso : 14.00000kg
Descripción
- Experiencia ergonómica extraordinaria en la que la comodidad, la durabilidad y la seguridad están unidas
- El Sky Trax™ está diseñado para aquellos que no están dispuestos a comprometerse en ninguno de estos criterios
- Beneficio ergonómico derivada de un diseño de burbuja exclusivo junto con una plataforma de trabajo de 19 mm de grosor
- Combinación de superficie superior de desgaste extra endurecido y una base de vinilo microcelular muy resistente para un máximo alivio de la fatiga
- Previene resbalones y favorece la libertad de movimiento; se ha probado R9 según DIN51130 y la norma BG BGR181
- Se incluye con el dorso antideslizante RedStop™ para evitar que las alfombrillas se puedan cambiar
- Bordes amarillos disponibles a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
- Bordes biselados en los cuatro lados para minimizar el riesgo de tropiezo
- Garantía de por vida sobre la tecnología de laminación Uni-Fusion™
Especificaciones
6,6 ft | |
Alfombrillas industriales y comerciales | |
91 cm |
Negro | |
PVC en base de vinilo microcelular | |
200 cm |