Learn More
Notrax Sky Trax™: experiencia ergonómica extraordinaria, negra
Código de producto. 17722258
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
200 x 91 cm
300 x 91 cm
2194 x 60 cm
2194 x 91 cm
2194 x 122 cm
2194 x 152 cm
Unit Size:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensiones (L x An) unitSize
17722258 2194 x 60 cm cada uno
17742268 91 x 60 cm cada uno
17772268 150 x 91 cm cada uno
17702278 200 x 91 cm cada uno
17732278 300 x 91 cm cada uno
17752258 2194 x 91 cm cada uno
17782258 2194 x 122 cm cada uno
17712268 2194 x 152 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17722258 Fournisseur Notrax Code fournisseur 782C0024BL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Alfombrilla industrial antifatiga de alta resistencia. Superficie superior laminada resistente con patrón ergonómico de burbujas para mayor comodidad mientras está de pie. Dorso antideslizante RedStop™ que evita que la alfombrilla cambie.
  • Experiencia ergonómica extraordinaria en la que la comodidad, la durabilidad y la seguridad están unidas
  • El Sky Trax™ está diseñado para aquellos que no están dispuestos a comprometerse en ninguno de estos criterios
  • Beneficio ergonómico derivada de un diseño de burbuja exclusivo junto con una plataforma de trabajo de 19 mm de grosor
  • Combinación de superficie superior de desgaste extra endurecido y una base de vinilo microcelular muy resistente para un máximo alivio de la fatiga
  • Previene resbalones y favorece la libertad de movimiento; se ha probado R9 según DIN51130 y la norma BG BGR181
  • Se incluye con el dorso antideslizante RedStop™ para evitar que las alfombrillas se puedan cambiar
  • Bordes amarillos disponibles a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
  • Bordes biselados en los cuatro lados para minimizar el riesgo de tropiezo
  • Garantía de por vida sobre la tecnología de laminación Uni-Fusion™
Spécification
Dimensiones (L x An) 2194 x 60 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 72 ft
Longitud (métrico) 2194 cm
Material PVC en base de vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.