Learn More
Masterflex™ Sensores de tubo de flujo de un solo uso
Cree un sistema de sensores de flujo de un solo uso que pueda personalizarse para cualquier aplicación deseada
Marca:  Masterflex™ 24507-06
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16619872
  • 387.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-10-2025
Descripción
  • Sistemas modulares de sensores de flujo intercambiables con diseño de un solo uso
  • Lecturas de medición precisas a flujo bajo: ±1 %
  • Tubos de flujo desechables de bajo coste de funcionamiento para una producción óptima sin contaminación
  • Ideal para aplicaciones de un solo uso, pero también adecuado para mediciones a largo plazo
  • Los tubos de flujo y los sensores de la turbina se producen y prueban en condiciones de salas limpias
Especificaciones
Especificaciones
Montaje de PFA/clic
80 °C
Ninguno
Sensor de flujo
176 °F
De 0,50 a 20 LPM
5 - 24 VDC
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Masterflex™ Sensores de tubo de flujo de un solo uso > De 0,50 a 20 LPM, montaje de PFA/clic