Learn More
Masterflex™ Sensores de tubo de flujo de un solo uso
Código de producto. p-7190466
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,03 a 2 LPM
De 0,06 a 2 LPM
De 0,50 a 20 LPM
De 1,5 a 40 LPM
De 3 a 200 LPM
Tipo:
Sensor de flujo
Material:
PFA
PVDF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tipo Material unitSize
16649872 De 0,03 a 2 LPM Sensor de flujo PVDF cada uno
16689872 De 0,03 a 2 LPM Sensor de flujo PVDF cada uno
16679862 De 0,03 a 2 LPM Sensor de flujo PVDF cada uno
16629872 De 0,06 a 2 LPM Sensor de flujo PFA cada uno
16609872 De 0,06 a 2 LPM Sensor de flujo PFA cada uno
16669872 De 0,06 a 2 LPM Sensor de flujo PFA cada uno
16639872 De 0,50 a 20 LPM Sensor de flujo PFA cada uno
16619872 De 0,50 a 20 LPM Sensor de flujo PFA cada uno
16679872 De 0,50 a 20 LPM Sensor de flujo PFA cada uno
16659872 De 0,50 a 20 LPM Sensor de flujo PVDF cada uno
16699872 De 0,50 a 20 LPM Sensor de flujo PVDF cada uno
16689862 De 0,50 a 20 LPM Sensor de flujo PVDF cada uno
16669862 De 1,5 a 40 LPM Sensor de flujo PFA cada uno
16699862 De 3 a 200 LPM Sensor de flujo PVDF cada uno
14 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16649872
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 2450709
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Cree un sistema de sensores de flujo de un solo uso que pueda personalizarse para cualquier aplicación deseada
  • Sistemas modulares de sensores de flujo intercambiables con diseño de un solo uso
  • Lecturas de medición precisas a flujo bajo: ±1 %
  • Tubos de flujo desechables de bajo coste de funcionamiento para una producción óptima sin contaminación
  • Ideal para aplicaciones de un solo uso, pero también adecuado para mediciones a largo plazo
  • Los tubos de flujo y los sensores de la turbina se producen y prueban en condiciones de salas limpias
Specifica
Tipo de pantalla Ninguno
Tensión 5 - 24 VDC
Tipo Sensor de flujo
Caudal De 0,03 a 2 LPM
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 176 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 80 °C
Material PVDF
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.