Learn More
Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160
Simplifique el muestreo con fácil acceso.
Marca:  Thermo Scientific™ 840-303100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15816095
  • 239.00€ / cada uno
Descripción
El espectrofotómetro Thermo Scientific* SPECTRONIC 200 es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, un instrumento robusto y fácil de usar en aplicaciones de formación y rutinarias.
Durante más de medio siglo, laboratorios de todo el mundo han confiado en los espectrofotómetros Thermo Scientific por efectuar, rápida y fácilmente, análisis de aguas y control de calidad en centros clínicos y laboratorios de enseñanza. El nuevo espectrofotómetro SPECTRONIC 200 aúna la sencillez y la fiabilidad del SPECTRONIC 20 y el GENESYS™ 20 con la tecnología del siglo XXI y un nuevo y audaz diseño que promete años de funcionamiento sin fallos.
Saque el máximo partido a sus mediciones con accesorios para la familia de espectrofotómetros GENESYS Vis/UV-Vis. Simplifique el muestreo con un acceso sencillo, flexibilidad y opciones que se adapten a sus diversas necesidades de análisis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Portaceldas cilíndrico con trayectoria larga
Mediciones de gases y selección de métodos estándar más antiguos que requieren específicamente celdas cilíndricas
Cubeta cilíndrica de 5 mm a 100 mm (1)
Soporte de celda con trayectoria larga
Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160
Cilíndrico
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160 >