Learn More
Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160
Código de producto. p-7138115 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Base de carrusel de cuatro posiciones 840-303600
Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160
Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50
Espectrofotómetros SPECTRONIC 200 y GENESYS 30/40/50
Tipo:
Kit de entrada/salida de manguera
Portaceldas estilo Beckman
Soporte de celda cilíndrico
Soporte de celda con trayectoria larga
Soporte de filtro individual ajustable
Soporte de muestras para celda individual
Soporte de muestras para película/filtro
Soporte para microceldas desechables
Soporte para viales y tubos de ensayo
Tapón para tubos de ensayo
Admite:
Celdas cilíndricas de 5-100 mm
Cubeta cilíndrica de 5 a 100 mm (1)
Cubeta cilíndrica de 5 mm a 100 mm (1)
Cubeta cuadrada de 10 mm de recorrido
Cubeta de 10 mm (1)
Cubeta de 10 mm a 100 mm (1)
Cubeta de 20 mm a 100 mm (1)
Filtra hasta 10 mm de grosor
Filtros/lentes de hasta 50 mm de largo, 80 mm de alto y 10 mm de grosor. Tamaño mínimo del filtro: 18 mm.
Filtros/lentes de hasta 50 mm de largo, 80 mm de alto y 6 mm de grosor
Mangueras de entrada y salida (incluidas)
Microceldas cortas estilo Beckman
Microceldas desechables de 50 μl de plástico Uvettes™
Tubos de ensayo de 10 mm de diámetro o cubetas de una sola celda
Tubos de ensayo y viales de 12 mm a 25 mm de diámetro
Viales y tubos altos (tapa abierta)
Tamaño de la unidad:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo Admite unitSize
15886085 Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Soporte de muestras para celda individual Cubeta de 10 mm (1) cada uno
15896085 Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Portaceldas estilo Beckman Microceldas cortas estilo Beckman cada uno
15816095 Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Soporte de celda con trayectoria larga Cubeta cilíndrica de 5 mm a 100 mm (1) cada uno
15826095 Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Soporte de muestras para película/filtro Filtros/lentes de hasta 50 mm de largo, 80 mm de alto y 10 mm de grosor. Tamaño mínimo del filtro: 18 mm. cada uno
15836095 Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Soporte para microceldas desechables Microceldas desechables de 50 μl de plástico Uvettes™ cada uno
15866095 Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Soporte de celda con trayectoria larga Cubeta de 10 mm a 100 mm (1) cada uno
11881762 Espectrofotómetros SPECTRONIC 200 y GENESYS 30/40/50 Soporte de muestras para celda individual Cubeta cuadrada de 10 mm de recorrido cada uno
11893744 Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 Soporte de filtro individual ajustable Filtra hasta 10 mm de grosor cada uno
15520592 Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 Soporte para viales y tubos de ensayo Tubos de ensayo y viales de 12 mm a 25 mm de diámetro cada uno
15530592 Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 Tapón para tubos de ensayo Viales y tubos altos (tapa abierta) cada uno
15540592 Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 Soporte de celda con trayectoria larga Cubeta de 20 mm a 100 mm (1) cada uno
15550592 Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 Soporte de celda con trayectoria larga Cubeta cilíndrica de 5 a 100 mm (1) cada uno
15570592 Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 Soporte de muestras para película/filtro Filtros/lentes de hasta 50 mm de largo, 80 mm de alto y 6 mm de grosor cada uno
15580592 Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 Kit de entrada/salida de manguera Mangueras de entrada y salida (incluidas) cada uno
11751151 Base de carrusel de cuatro posiciones 840-303600 Soporte de celda cilíndrico Celdas cilíndricas de 5-100 mm cada uno
11771151 Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 Soporte de muestras para celda individual Tubos de ensayo de 10 mm de diámetro o cubetas de una sola celda cada uno
15520602 Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 Soporte de muestras para celda individual Cubeta de 10 mm (1) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 15886085 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840298900
Simplifique el muestreo con fácil acceso.
El espectrofotómetro Thermo Scientific* SPECTRONIC 200 es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, un instrumento robusto y fácil de usar en aplicaciones de formación y rutinarias.
Durante más de medio siglo, laboratorios de todo el mundo han confiado en los espectrofotómetros Thermo Scientific por efectuar, rápida y fácilmente, análisis de aguas y control de calidad en centros clínicos y laboratorios de enseñanza. El nuevo espectrofotómetro SPECTRONIC 200 aúna la sencillez y la fiabilidad del SPECTRONIC 20 y el GENESYS™ 20 con la tecnología del siglo XXI y un nuevo y audaz diseño que promete años de funcionamiento sin fallos.
Saque el máximo partido a sus mediciones con accesorios para la familia de espectrofotómetros GENESYS Vis/UV-Vis. Simplifique el muestreo con un acceso sencillo, flexibilidad y opciones que se adapten a sus diversas necesidades de análisis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Portaceldas individual de 10 mm estándar
Tipo Soporte de muestras para celda individual
Para utilizar con (aplicación) Sustituye al portaceldas estándar que se suministra con el instrumento.
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160
Admite Cubeta de 10 mm (1)