Learn More
Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160
Simplifique el muestreo con fácil acceso.
Brand: Thermo Scientific™ 840-278200
Description
El espectrofotómetro Thermo Scientific* SPECTRONIC 200 es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, un instrumento robusto y fácil de usar en aplicaciones de formación y rutinarias.
Durante más de medio siglo, laboratorios de todo el mundo han confiado en los espectrofotómetros Thermo Scientific por efectuar, rápida y fácilmente, análisis de aguas y control de calidad en centros clínicos y laboratorios de enseñanza. El nuevo espectrofotómetro SPECTRONIC 200 aúna la sencillez y la fiabilidad del SPECTRONIC 20 y el GENESYS™ 20 con la tecnología del siglo XXI y un nuevo y audaz diseño que promete años de funcionamiento sin fallos.
Saque el máximo partido a sus mediciones con accesorios para la familia de espectrofotómetros GENESYS Vis/UV-Vis. Simplifique el muestreo con un acceso sencillo, flexibilidad y opciones que se adapten a sus diversas necesidades de análisis.
Specifications
Kit de accesorios para entrada/salida de mangueras | |
Termostatización de muestras con agua corriente. Aplicaciones de celda de flujo con aspirador o bomba externa. | |
Mangueras de entrada y salida (incluidas) | |
Requiere un soporte de celdas adecuado, como un soporte de celdas con termostato 335079-000 o un soporte de celdas cuadrado estándar de 10 mm 336028-000 |
Kit de entrada/salida de manguera | |
Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | |
Compartimento de muestras y tapa del compartimento de muestras, mangueras |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.