Learn More
Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160
Simplifique el muestreo con fácil acceso.
Marca: Thermo Scientific™ 840-278100
Beschreibung
El espectrofotómetro Thermo Scientific* SPECTRONIC 200 es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, un instrumento robusto y fácil de usar en aplicaciones de formación y rutinarias.
Durante más de medio siglo, laboratorios de todo el mundo han confiado en los espectrofotómetros Thermo Scientific por efectuar, rápida y fácilmente, análisis de aguas y control de calidad en centros clínicos y laboratorios de enseñanza. El nuevo espectrofotómetro SPECTRONIC 200 aúna la sencillez y la fiabilidad del SPECTRONIC 20 y el GENESYS™ 20 con la tecnología del siglo XXI y un nuevo y audaz diseño que promete años de funcionamiento sin fallos.
Saque el máximo partido a sus mediciones con accesorios para la familia de espectrofotómetros GENESYS Vis/UV-Vis. Simplifique el muestreo con un acceso sencillo, flexibilidad y opciones que se adapten a sus diversas necesidades de análisis.
Spezifikation
El soporte de muestras para película/filtro admite filtros/lentes de hasta 50 mm de largo, 80 mm de alto y 6 mm de grosor. Viene montado en un revestimiento de compartimento de muestras extraíble. | |
Medición de la transmisión de muestras sólidas como paneles de plástico o vidrio, filtros ópticos y películas especiales sobre sustratos de plástico o vidrio. | |
Filtros/lentes de hasta 50 mm de largo, 80 mm de alto y 6 mm de grosor |
Soporte de muestras para película/filtro | |
Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.