Learn More
Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160
Simplifique el muestreo con fácil acceso.
Marca:  Thermo Scientific™ 335079-000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11881762
  • 710.00€ / cada uno
Descripción
El espectrofotómetro Thermo Scientific* SPECTRONIC 200 es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, un instrumento robusto y fácil de usar en aplicaciones de formación y rutinarias.
Durante más de medio siglo, laboratorios de todo el mundo han confiado en los espectrofotómetros Thermo Scientific por efectuar, rápida y fácilmente, análisis de aguas y control de calidad en centros clínicos y laboratorios de enseñanza. El nuevo espectrofotómetro SPECTRONIC 200 aúna la sencillez y la fiabilidad del SPECTRONIC 20 y el GENESYS™ 20 con la tecnología del siglo XXI y un nuevo y audaz diseño que promete años de funcionamiento sin fallos.
Saque el máximo partido a sus mediciones con accesorios para la familia de espectrofotómetros GENESYS Vis/UV-Vis. Simplifique el muestreo con un acceso sencillo, flexibilidad y opciones que se adapten a sus diversas necesidades de análisis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Portaceldas rectangular con termostato
Espectrofotómetros SPECTRONIC 200 y GENESYS 30/40/50
Se usa con el kit de accesorios (840-278200)
Soporte de muestras para celda individual
Cubeta cuadrada de 10 mm de recorrido
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160 > Bloque térmico, 1 posición