Learn More
Plata, aleación de soldadura, 1,6 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Para usar en cobre, acero inoxidable y la mayoría de los demás metales
42.15€ - 159.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silver, solder Alloy |
---|---|
Nombre de nota | 1.6mm (0.06 in.) dia. |
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Ag:Sn; 3.5:96.5 wt% |
Número MDL | MFCD00801108 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11349447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041032.18 |
50 g |
42.15€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11339447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041032.30 |
250 g |
94.30€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11329447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041032.36 |
500 g |
159.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Silver, solder alloy is used on copper, stainless, and most other metals. It is used for electronic assemblies, die attachments, thick films. Soldering of jewellery due to the alloys ability to maintain high levels of brightness.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Silver, solder Alloy | |
Ag:Sn; 3.5:96.5 wt% | |
Insoluble in water. |
1.6mm (0.06 in.) dia. | |
MFCD00801108 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes