Learn More
Plata, aleación de soldadura, 1,6 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349447 50 g 50 g
11339447 250 g 250 g
11329447 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041032.18
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para usar en cobre, acero inoxidable y la mayoría de los demás metales
Silver, solder alloy is used on copper, stainless, and most other metals. It is used for electronic assemblies, die attachments, thick films. Soldering of jewellery due to the alloys ability to maintain high levels of brightness.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver, solder Alloy
Nombre de nota 1.6mm (0.06 in.) dia.
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ag:Sn; 3.5:96.5 wt%
Cantidad 50 g
Número MDL MFCD00801108
Información de solubilidad Insoluble in water.