Learn More
Solución de nitrato de plata, 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical™
AgNO3, número de CAS 7761-88-8, nitrato de plata, plata cáustica, argerol, mononitrato de plata, nitrato de plata, silver i nitrate, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, ácido nítrico, sal de plata, 2,5 l, CHEBI:32130, incoloro, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, plata, nitrato, 3414, 169.872
372.00€ - 955.00€
CAS | 7761-88-8 |
---|---|
Fórmula molecular | AgNO3 |
Peso molecular (g/mol) | 169.87 |
Número MDL | MFCD00003414 |
Clave InChI | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol |
PubChem CID | 24470 |
ChEBI | CHEBI:32130 |
Nombre IUPAC | nitrato de plata(1+) |
SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10111910
|
Fisher Chemical
J/7330/17 |
2.5 L | Frasco de plástico HDPE |
372.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10640423
|
Fisher Chemical
J/7330/24 |
10 L | Bolsa en caja |
595.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11438553
|
Fisher Chemical
J/7330/25 |
25 L | Recipiente de plástico | N/A | ||||||
Descripción
AgNO3, número de CAS 7761-88-8, nitrato de plata, plata cáustica, argerol, mononitrato de plata, nitrato de plata, silver i nitrate, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, ácido nítrico, sal de plata, 2,5 l, CHEBI:32130, incoloro, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, plata, nitrato, 3414, 169.872
7761-88-8 | |
169.87 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
24470 | |
nitrato de plata(1+) |
AgNO3 | |
MFCD00003414 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
CHEBI:32130 | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Especificaciones
Incolora | |
AgNO3 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O | |
169.87 | |
CHEBI:32130 | |
Líquido |
7761-88-8 | |
MFCD00003414 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
nitrato de plata(1+) | |
24470 | |
Especificaciones analíticas de la farmacopea europea |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Silver nitrate, 0.1M solution
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Silver nitrate
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución de nitrato de plata, 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical™