Learn More
Solución de nitrato de plata, 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical™
Código de producto. 10640423 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
10 LT
2.50 LT
25 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10640423 10 L Bolsa en caja 10 LT
10111910 2.5 L Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
11438553 25 L Recipiente de plástico 25 LT
3 options
Código de producto. 10640423
Marca: Fisher Chemical J/7330/24
Solicitar formato a granel o personalizado
AgNO3, número de CAS 7761-88-8, nitrato de plata, plata cáustica, argerol, mononitrato de plata, nitrato de plata, silver i nitrate, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, ácido nítrico, sal de plata, 2,5 l, CHEBI:32130, incoloro, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, plata, nitrato, 3414, 169.872
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Color Incolora
Envase Bolsa en caja
Cantidad 10 L
Forma física Líquido