Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Ferrules
Ensures easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
76.40€ - 118.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15218923
|
Trajan Scientific and Medical™
073228 |
Para su uso con los detectores e inyectores Shimadzu, interfaz MS estándar de 0,32 mm de DI Columnas |
118.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15288923
|
Trajan Scientific and Medical™
073332 |
Para su uso con las columnas de 0,45 a 0,53 mm de D.I. que se utilizan con las conexiones de interfaz GC/MS Thermo Columnas |
76.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15228923
|
Trajan Scientific and Medical™
073229 |
Para su uso con los detectores e inyectores Shimadzu, interfaz MS estándar de 0,45 a 0,53 mm de DI Columnas |
118.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15278923
|
Trajan Scientific and Medical™
073331 |
Para su uso con las columnas de 0,32 mm de DI que se utilizan con las conexiones de interfaz GC/MS Thermo Columnas |
76.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15268923
|
Trajan Scientific and Medical™
073330 |
Para su uso con las columnas de 0,10 a 0,25 mm de DI que se utilizan con las conexiones de interfaz GC/MS Thermo Columnas |
76.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Eliminates leaks
- No contamination
- No need to retighten after temperature cycling
- Cleaner spectra for better library matches