Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Empalmes SilTite™
Código de producto. 15268923
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para su uso con las columnas de 0,10 a 0,25 mm de DI que se utilizan con las conexiones de interfaz GC/MS Thermo Columnas
Para su uso con las columnas de 0,32 mm de DI que se utilizan con las conexiones de interfaz GC/MS Thermo Columnas
Para su uso con las columnas de 0,45 a 0,53 mm de D.I. que se utilizan con las conexiones de interfaz GC/MS Thermo Columnas
Para su uso con los detectores e inyectores Shimadzu, interfaz MS estándar de 0,32 mm de DI Columnas
Para su uso con los detectores e inyectores Shimadzu, interfaz MS estándar de 0,45 a 0,53 mm de DI Columnas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15268923
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 073330
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Son fáciles de instalar y proporcionan una conexión sin fugas para columnas capilares sin necesidad de utilizar herramientas.
  • Elimina las fugas
  • Sin contaminación
  • No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
  • Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Especificaciones
Tipo Empalmes SilTite para columna de 0,25 a 0,1 mm de diámetro interior para Thermo Scientific
Para utilizar con (equipo) Para su uso con las columnas de 0,10 a 0,25 mm de DI que se utilizan con las conexiones de interfaz GC/MS Thermo Columnas