Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Ferrules
Ensures easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 073331
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15278923
  • 76.40€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Elimina las fugas
  • Sin contaminación
  • No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
  • Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Especificaciones
Especificaciones
Para su uso con las columnas de 0,32 mm de DI que se utilizan con las conexiones de interfaz GC/MS Thermo Columnas
0,32 mm
Empalmes SilTite para columnas de 0,32 mm de diámetro interior para Thermo Scientific