Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Ferrules
Ensures easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 073229
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15228923
  • 118.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Elimina las fugas
  • Sin contaminación
  • No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
  • Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Especificaciones
Especificaciones
Para su uso con los detectores e inyectores Shimadzu, interfaz MS estándar de 0,45 a 0,53 mm de DI Columnas
Empalmes SilTite para columnas de 0,53 mm de DI para sistemas Shimadzu